Läs mer
Chromplete™ 2-propanol, HPLC/GC, uppfyller ACS/USP analytiska krav, Thermo Scientific™
Produktkod. 15970721 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
4 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15970721 4 L 4 L
15950721 1 L 1 L
15960721 2.5 L 2.5 L
3 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15970721
Brand: Thermo Scientific T001044000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
De Chromplete produktlinje från Thermo Scientific innehåller reagenser för vanliga analyser och separationer med den konsekvens och precision du förväntar dig. Chromplete Isopropanol är lämplig för HPLC, GC, SFC, TLC , ACS och spektrofotometri.
Chromplete Isopropanol meets the analytical requirements of USP and is suitable for use in:
  • HPLC coupled with UV, VIS, PDA, ECD, FL, and RI detectors
  • GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
  • Pesticide Analysis by GC or HPLC
  • UV Spectrophotometry
  • Preparative chromatography
  • Supercritical Fluid and Thin Layer chromatography
  • Reactions/Analyses requiring ACS compliance
  • Extraction/Concentration Analyses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
Smältpunkt -90°C
Abs. ≤ 1.0, ≤ 0.20, ≤ 0.10, ≤ 0.015
CAS Min % 0.999
Färg ≤ 5 APHA
Kokpunkt 83°C
Kvantitet 4 L
Förpackning Amber Glass
Fysisk form Liquid
Anteckningar om renhetsgrad Chromplete
Rester efter avdunstning ≤ 1.0 ppm
Anteckningar om analysprocent Minimum, GC-FID
UN-nummer 1219
Vatten ≤0.05%
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Molekylvikt (g/mol) 60.10
Formel vikt 60.1
Procent renhet 99.9%
Kvalitet ACS/GC/HPLC Gradient/Pesticide/Spectrophotometry
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.