Läs mer
Chromplete™ Acetonitrile, HPLC/GC, meets ACS/USP analytical requirements
Produktkod. 15965310 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 L
Förpackning:
Aluminum Jug
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
4 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15965310 4 L Aluminum Jug 4 L
15945310 1 L Aluminum Jug 1 L
15955310 2.5 L Aluminum Jug 2.5 L
3 options
Produktkod. 15965310
Brand: Thermo Scientific T001014000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
The Chromplete product line from Thermo Scientific includes reagents for common analyses and separations with the consistency and precision you expect. Chromplete Acetonitrile is suitable for HPLC, GC, SFC, TLC, ACS, Spectrophotometry, and meets the analytical requirements of USP. | CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41.05 g/mol
Chromplete Acetonitrile meets the analytical requirements of USP and is suitable for use in:
  • HPLC coupled with UV, VIS, PDA, ECD, FL, and RI detectors
  • GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
  • Pesticide Analysis by GC or HPLC
  • UV Spectrophotometry
  • Preparative chromatography
  • Supercritical Fluid and Thin Layer chromatography
  • Reactions/Analyses requiring ACS compliance
  • Extraction/Concentration Analyses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.05
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Smältpunkt -51°F
Abs. <0.1 at 195 nm, <0.05 at 200 nm, <0.02 at 210 nm, <0.01 at 220 nm
CAS Min % 0.9995
Färg ≤5 APHA
Densitet 0.775 - 0.78
Kokpunkt 180°F
Kvantitet 4 L
Förpackning Aluminum Jug
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad Chromplete
Brytningsindex 1.3405 – 1.3425
Rester efter avdunstning ≤ 0.8 ppm
Anteckningar om analysprocent Minimum, GC-FID
Titrerbar syra ≤ 0.008 mEq/g
Titrerbar bas ≤ 0.0006 mEq/g
UN-nummer 1648
Vatten ≤ 0.01 %
Formel vikt 41.05
Procent renhet 0.9995
Kvalitet ACS/GC/HPLC-gradient/Pesticid/Spektrofotometri
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitrile Chromplete
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.