Läs mer
Chromplete™ Methanol, HPLC/GC, meets ACS/USP analytical requirements
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
The Chromplete product line from Thermo Scientific includes reagents for common analyses and separations with the consistency and precision you expect. Chromplete Methanol is suitable for HPLC, GC, SFC, TLC, ACS, and Spectrophotometry.
Chromplete Methanol meets the analytical requirements of USP and is suitable for use in:
- HPLC coupled with UV, VIS, PDA, ECD, FL, and RI detectors
- GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
- Pesticide Analysis by GC or HPLC
- UV Spectrophotometry
- Preparative chromatography
- Supercritical Fluid and Thin Layer chromatography
- Reactions/Analyses requiring ACS compliance
- Extraction/Concentration Analyses
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methanol |
| Smältpunkt | -98°C |
| Abs. | ≤1.00, ≤ 0.23, ≤ 0.11, ≤ 0.01 |
| CAS Min % | 0.999 |
| Färg | ≤5 APHA |
| Densitet | 0.775 – 0.780 |
| Kokpunkt | 148.5°F |
| Kvantitet | 4 L |
| Förpackning | Bärnstensfärgat glas |
| Fysisk form | Vätska |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.