Läs mer
Chromplete™ Vatten, HPLC/GC och spektrometri, Thermo Scientific™
Produktkod. 15920721 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
4 L
Produktkod. 15920721
Brand: Thermo Scientific T001031000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De Chromplete produktlinje från Thermo Scientific innehåller reagenser för vanliga analyser och separationer med den konsekvens och precision du förväntar dig. Chromplete Vatten är lämpligt för HPLC, GC, SFC, TLC , ACS och spektrofotometri.
Chromplete Vatten är lämpligt för användning i:
  • HPLC kopplat med UV-, VIS-, PDA-, ECD-, FL- och RI-detektorer
  • GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
  • UV-spektrofotometri
  • Preparativ kromatografi
  • Superkritisk vätske- och tunnskiktskromatografi
  • Reaktioner/analyser som kräver ACS-efterlevnad
  • Extraktions-/koncentrationsanalyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.02
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn vatten
LEDER O
Specifications
Abs. ≤ 0.01, ≤ 0.005
Kemiskt namn eller material Water
pH 5.5-7.0
Färg ≤5 APHA
CAS Min % 0.99
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Anteckningar om renhetsgrad Chromplete
Formel vikt 18.01
Kvalitet HPLC Gradient, GC, Pesticide, Spectrophotometry, ACS
Förpackning Bärnstensfärgat glas
Rester efter avdunstning ≤ 1.0 ppm
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.