Läs mer
Chromplete™ Vatten, HPLC/GC och spektrometri
Produktkod. 15940721 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15940721 4 L 4 L
15920721 1 L 1 L
15930721 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15940721 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer T001034000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00 SEK
    639.86 SEK / 4 L
    Save 20.14 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Produktlinjen Chromplete Thermo Scientific innehåller reagenser för vanliga analyser och separationer med den konsistens och precision du förväntar dig. Chromplete Vatten är lämpligt för HPLC, GC, SFC, TLC ACS och spektrofotometri. | CAS: 7732-18-5 | H2O | 18,02 g/mol
Chromplete Vatten är lämpligt för användning i:
  • HPLC kopplat med UV-, VIS-, PDA-, ECD-, FL- och RI-detektorer
  • GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
  • UV-spektrofotometri
  • Preparativ kromatografi
  • Superkritisk vätske- och tunnskiktskromatografi
  • Reaktioner/analyser som kräver ACS-efterlevnad
  • Extraktions-/koncentrationsanalyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.02
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn vatten
LEDER O
Specifikationer
Abs. ≤ 0,01, ≤ 0,005
Kemiskt namn eller material Water
pH 5.5-7.0
Färg ≤5 APHA
CAS Min % 0.99
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Anteckningar om renhetsgrad Chromplete
Formel vikt 18.01
Kvalitet HPLC Gradient, GC, Pesticide, Spectrophotometry, ACS
Förpackning Bärnstensfärgat glas
Rester efter avdunstning ≤ 1,0 ppm
Kvantitet 4 L
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.