Läs mer
Kromylklorid, 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Mycket spinnpolariserad kromdioxid (CrO2) tunna filmer avsattes på 100 TiO2-substrat genom kemisk ångavsättning med användning av kromylklorid som en prekursor. Kromylklorid (Cr02C12) reagerar med cyklohexanlösningsmedel vid 75°C för att ge en mörk fällning tillsammans med klorcyklohexan och en liten mängd cyklohexen (i 10,0 och ca. 0,3 % utbyte baserat på krom). Kromylklorid, CrO2C12, oxiderar cyklooktan, isobutan och toluen under milda förhållanden (25-60 C). Reaktionerna ger klorerade produkter (klorcyklooktan, tert-butylklorid och bensylklorid) och en mörk kromhaltig fällning. Används för organiska oxidationer och klorering, kromkoordinationskomplex, katalysator för polymerisation av olefiner. Kromylklorid i koltetrakloridlösning reagerar i kyla med cyklohexen, cyklopenten och 1-hexen för att ge de olika isomera klorhydrinerna som huvudprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Organiska oxidationer och klorering, kromkoordinationskomplex, katalysator för polymerisation av olefiner
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 117°C |
| Kemiskt namn eller material | Chromyl chloride |
| Smältpunkt | -96.5°C |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 10 g |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| UN-nummer | UN1758 |
| Merck Index | 14,2248 |
| Löslighetsinformation | Soluble in carbon tetrachloride,carbon disulfide,benzene,nitrobenzene,chloroform,and POCL3. Insoluble in water(Reacts). |
| Formel vikt | 154.9 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.