Läs mer
Chrysamine G Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chrysamine G Disodium Salt |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H18N4O6.2Na/c31-23-11-9-19(13-21(23)25(33)34)29-27-17-5-1-15(2-6-17)16-3-7-18(8-4-16)28-30-20-10-12-24(32)22(14-20)26(35)36;;/h1-14,31-32H,(H,33,34)(H,35,36);;/q;2*+1/p-2/b29-27+,30-28+;; |
| Formel vikt | 526.09 |