Läs mer
Chrysanthemic Acid, TRC
Produktkod. 30350414
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30350414 25 mg
1 options
Produktkod. 30350414 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC90344025MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chrysanthemic acid
CAS 10453-89-1
Molekylformel C10 H16 O2
Kvantitet 25 mg
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)-, Chrysanthemummonocarboxylic acid (6CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)- (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)- (8CI), 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-propenyl)-cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-Dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid, 3,3-Dimethyl-2-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylic acid, 3-Isobutenyl-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, Chrysanthemic acid, Chrysanthemumic acid, NSC 11779
InChI formel InChI=1S/C10H16O2/c1-6(2)5-7-8(9(11)12)10(7,3)4/h5,7-8H,1-4H3,(H,11,12)
LEDER CC(=CC1C(C(=O)O)C1(C)C)C
IUPAC-namn 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 168.23
Formel vikt 168.115