Läs mer
Chrysene, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12999484 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12999484 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12999484 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S970
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Chrysene218-01-91000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chrysene
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 218-01-9, 75-09-2
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C18H12
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C=CC4=CC=CC=C43
IUPAC-namn chrysene
Lösningsmedel eller matris MeCl
Molekylvikt (g/mol) 228.294
PubChem CID 9171
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:51687
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • chrysene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, chrysene
Product intended for laboratory use only