Läs mer
Chrysene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chrysene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H |
| Formel vikt | 228.0939 |
| Procent renhet | >95% |