Läs mer
Chrysin-7-O-glucuronide, MedChemExpress
Produktkod. 16471718
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16471718 5 mg
1 options
Produktkod. 16471718 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN2376
MedChemExpress Chrysin-7-O-glucuronide is a flavonoid extracted from Scutellaria baicalensis, with antioxidant activity.
Chrysin-7-O-glucuronide is a flavonoid extracted from Scutellaria baicalensis, with antioxidant activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chrysin-7-O-glucuronide
CAS 35775-49-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H18O10
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (116.18 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C2=C(O)C=C(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)C=C2OC(C4=CC=CC=C4)=C1
Molekylvikt (g/mol) 430.36
Formel vikt 430.36
Procent renhet 99.31%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid