Läs mer
Chrysin, MedChemExpress
Produktkod. 16481419
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16481419 1 g
1 options
Produktkod. 16481419 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14589
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
MedChemExpress Chrysin is one of the most well known estrogen blockers.
Chrysin is one of the most well known estrogen blockers.
Specifications
Kemiskt namn eller material Chrysin
CAS 480-40-0
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H10O4
Kvantitet 1 g
Synonym 5,7-Dihydroxyflavone
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (393.33 mM)
LEDER OC1=C2C(OC(C3=CC=CC=C3)=CC2=O)=CC(O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 254.24
Formel vikt 254.24
Procent renhet 99.55%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease