Läs mer
Chrysin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chrysin |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16-17H |
| Formel vikt | 254.0579 |