Läs mer
Chrysin, TRC
Produktkod. 30138176
Change view
Kvantitet:
100 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138176 25 g
30134917 100 mg
30003698 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138176 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC43273025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 480-40-0
Molekylformel C15 H10 O4
Molekylvikt (g/mol) 254.24
Synonym 5,7-Dihydroxyflavone, Chrysin (6CI), Flavone, 5,7-dihydroxy- (7CI,8CI), 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-phenylchromen-4-one, 5,7-Dihydroxyflavone, Crysin, NSC 407436, 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-phenyl-
IUPAC-namn 5,7-dihydroxy-2-fenylchromen-4-one
LEDER Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chrysin
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C15H10O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16-17H
Formel vikt 254.0579