Läs mer
Chrysin, TRC
Produktkod. 30003698
Change view
Kvantitet:
100 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003698 5 g
30138176 25 g
30134917 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30003698 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4327305G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 480-40-0
Kemiskt namn eller material Chrysin
Formel vikt 254.0579
InChI formel InChI=1S/C15H10O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16-17H
IUPAC-namn 5,7-dihydroxy-2-phenylchromen-4-one
Molekylformel C15 H10 O4
Molekylvikt (g/mol) 254.24
LEDER Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
Synonym 5,7-Dihydroxyflavone, Chrysin (6CI), Flavone, 5,7-dihydroxy- (7CI,8CI), 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-phenylchromen-4-one, 5,7-Dihydroxyflavone, Crysin, NSC 407436, 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-phenyl-
Specifikationer
Kvantitet 5 g