Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Chrysoidin, ren
Produktkod. 10153880 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10153880 50 g Glasflaska 50g
1 options
Produktkod. 10153880 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 200740500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 532-82-1 | C12H12N4·HCl | 248.72 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chrysoidin
CAS 532-82-1
Smältpunkt 235,0 °C
Färg Bordeaux till lila
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H12N4·HCl
MDL-nummer MFCD00012976
Kvantitet 50 g
Beilstein 16, 383
Merck Index 15, 2261
Synonym chrysoidine, basic orange 2, chrysoidine g, chrysoidine y, chrysoidin, c.i. basic orange 2, chrysoidine ygh, chrysoidine a, chrysoidine b, chrysoidine j
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 55 g/L (15 °C). Andra lösligheter: 4,75 % absolut etanol – 6,0 % cellosolv, 9,5 % anhydr. etylenglykol, lätt löslig i aceton, praktiskt taget olöslig i bensen, xylen och eter
InChI-nyckel MCTQNEBFZMBRSQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2)N)N.Cl
IUPAC-namn 4-fenyldiazenylbensen-1,3-diamin;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 248.72
PubChem CID 10771
Formel vikt 248.72
Kvalitet Ren
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chrysoidin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H315-Irriterar huden.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.