Läs mer
Krysofansyra, TRC
Produktkod. 30359608
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30359608 5 mg
1 options
Produktkod. 30359608 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4326755MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chrysophanol
CAS 481-74-3
Molekylformel C15 H10 O4
Kvantitet 5 mg
Synonym 9,10-Anthracenedione, 1,8-dihydroxy-3-methyl- (9CI, ACI), 1,8-Dihydroxy-3-methyl-9,10-anthracenedione (ACI), Anthraquinone, 1,8-dihydroxy-3-methyl- (8CI), 1,8-Dihydroxy-3-methyl-9,10-anthraquinone, 1,8-Dihydroxy-3-methylanthraquinone, 2-Methyl-4,5-dihydroxyanthraquinone, 3-Methyl-1,8-dihydroxyanthraquinone, 3-Methylchrysazin, 4,5-Dihydroxy-2-methylanthraquinone, C.I. 75400, C.I. Natural Yellow 23, Chrysophanic acid, Chrysophanol, NSC 37132, NSC 646567, Turkey Rhubarb
InChI formel InChI=1S/C15H10O4/c1-7-5-9-13(11(17)6-7)15(19)12-8(14(9)18)3-2-4-10(12)16/h2-6,16-17H,1H3
LEDER Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
IUPAC-namn 1,8-dihydroxy-3-metylanthracen-9,10-dion
Molekylvikt (g/mol) 254.24
Formel vikt 254.0579