Läs mer
Chrysophanol, MedChemExpress
Produktkod. 16496236
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16496236 100 mg 100mg
16421927 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16496236 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13595
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Chrysophanol (Chrysophanic acid) is a natural anthraquinone, which inhibits EGF-induced phosphorylation of EGFR and suppresses activation of AKT and mTOR/p70S6K.
Chrysophanol (Chrysophanic acid) is a natural anthraquinone, which inhibits EGF-induced phosphorylation of EGFR and suppresses activation of AKT and mTOR/p70S6K.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chrysophanol
CAS 481-74-3
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H10O4
Kvantitet 100 mg
Synonym Chrysophanic acid
Löslighetsinformation DMSO : 2 mg/mL (7.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C1C2=C(C=CC=C2O)C(C3=CC(C)=CC(O)=C13)=O
Molekylvikt (g/mol) 254.24
Formel vikt 254.24
Procent renhet 98.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease