Läs mer
Krysofenin (teknisk klass), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Direct Yellow 12 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H28N4O8S2.2Na/c1-3-41-27-15-11-23(12-16-27)31-33-25-9-7-21(29(19-25)43(35,36)37)5-6-22-8-10-26(20-30(22)44(38,39)40)34-32-24-13-17-28(18-14-24)42-4-2;;/h5-20H,3-4H2,1-2H3,(H,35,36,37)(H,38,39,40);;/q;2*+1/p-2/b6-5+,33-31?,34-32?;; |
| Formel vikt | 680.0987 |