Learn More
Novus Biologicals™ CHTOP Recombinant Protein Antigen
Artikelnummer. 18262765 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
100 μl
Artikelnummer. Kvantitet
18262765 100 μl
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18262765 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP255155PEP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to CHTOP. The CHTOP Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The CHTOP Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 26097
Reningsmetod >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Vanligt namn CHTOP Recombinant Protein Antigen
Innehåll och lagring −20°C, avoid freeze-thaw cycles
Formulering PBS and 1M Urea, pH 7.4
För användning med (applikation) Blocking/Neutralizing, Control
Gene Alias C1orf77, chromatin target of PRMT1, DKFZp547E1010, FOPMGC86949, Friend of PRMT1 protein, MGC131924, pp7704, RP1-178F15.2, Small arginine- and glycine-rich protein, small protein rich in arginine and glycine, SRAGchromosome 1 open reading frame 77
Gensymbol CHTOP
Etiketttyp Unlabeled
Produkttyp Recombinant Protein Antigen
Kvantitet 100 μl
Regulatorisk status RUO
Källa E.coli
Specifik reaktivitet This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-49865. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For research use only.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.