Läs mer
ChX710, MedChemExpress
Beskrivning
ChX710 could prime the type I interferon response to cytosolic DNA, which induces the ISRE promoter sequence, specific cellular Interferon-Stimulated Genes (ISGs), and the phosphorylation of Interferon Regulatory Factor (IRF) 3.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ChX710 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2438721-44-7 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H21N5O |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20 mg/mL (61.84 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC(C)CN(C)C)C1=C(N=C(C2=CC=NC=C2)N3)C3=CC=C1 |
| Visa mer |