Läs mer
Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase Antibody [FITC], Novus Biologicals™
Sheep Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals AF4099F
5092.52 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 30618241
  • 6160.00 SEK / 0.10ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase Polyclonal antibody specifically detects Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase
Polyclonal
PBS
Sheep
Antigen Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Immunoprecipitation, Western Blot
FITC
Alpha-chymase, chymase, chymase 1 preproprotein transcript E, chymase 1 preproprotein transcript I, chymase 1, mast cell, chymase, heart, chymase, mast cell, CYH, CYM, EC 3.4.21, EC 3.4.21.39, Mast cell protease I, MCT1, MGC119890, MGC119891
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Chymase/CMA1, Gly20-Asn247, Accession # P23946
0.1 mL
Cell Biology, Cellular Markers, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers
1215
Store at 4°C in the dark.