Läs mer
Chymase-IN-1, TRC
Produktkod. 30365994
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30365994 25 mg -
30349690 2.5 mg 2.5mg
30357787 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30365994 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC32725525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 862090-74-2
Molekylformel C20 H15 Cl N O4 P S
Molekylvikt (g/mol) 431.829
Synonym P-[1-(5-Chlorobenzo[b]thien-3-yl)-2-(2-naphthalenylamino)-2-oxoethyl]phosphonic Acid
IUPAC-namn [1-(5-klor-1-bensotiofen-3-yl)-2-(nafthal-2-ylamino)-2-oxoetyl] fosfonsyra
LEDER OP(=O)(O)C(C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1)c3csc4ccc(Cl)cc34
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chymase-IN-1
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H15ClNO4PS/c21-14-6-8-18-16(10-14)17(11-28-18)19(27(24,25)26)20(23)22-15-7-5-12-3-1-2-4-13(12)9-15/h1-11,19H,(H,22,23)(H2,24,25,26)
Formel vikt 431.015