Läs mer
Melford Kymostatin
Beskrivning
Reversibel serinproteashämmare av a,b,y och kymostatin, papain och katepsinerna A,B,C.
Arbetskoncentrationer: 10-100uM.
- CAS-nummer: 9076-44-2
- Molekylformel:C25H30N6O5X
X = leucin (A), valin (B) eller isoleucin (C)
- Molekylvikt: 602 till 606 (genomsnitt av A,B,C-former)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 9076-44-2 |
| Molekylformel | C25H30N6O5-X x = leucin (A), valin (B) eller isoleucin (C) |
| Kvantitet | 5 mg |