Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chymostatin |
| CAS | 9076-44-2 |
| Molekylformel | C31H41N7O6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | chymostatin |
| InChI-nyckel | MRXDGVXSWIXTQL-MWVOZXJSSA-N |
| LEDER | CC(C)CC(C(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C=O)NC(=O)C(C2CCN=C(N2)N)NC(=O)NC(CC3=CC=CC=C3)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[[(lS)-1-(2-amino-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-6-yl)-2-[[4-metyl-l-oxo-l-[[(2S)-1-oxo-3-fenylpropan-2-yl]amino]pentan-2-yl]amino]-2-oxoyl]amino]-3-mooxoyl]amino]-2-oxoylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 607.712 |
| PubChem CID | 129894295 |