Läs mer
α- Kymotrypsin≥ 40 u/mg protein, MP Biochemicals™
Produktkod. 11403150 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 g
250 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403150 250 mg 250mg
11413150 500 mg 500mg
11493140 0.1 g 100mg
11423150 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11403150 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210046183
Kemiska identifierare
CAS 9004-07-3
MDL-nummer MFCD00130481
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Chymotrypsin
Namnnotering 3X Crystallized from Bovine Pancreas, ≥40μ/mg protein
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chymotrypsin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chymotrypsin