Läs mer
α-Chymotrypsin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11496105 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496105 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11496105 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215227210
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Katalyserar företrädesvis peptidbindningar som involverar L-isomerer av tyrosin, fenylalanin och tryptofan. α-Chymotrypsin, MP Biomedicals är ett serinproteas som hydrolyserar peptidbindningar med aromatiska eller stora hydrofoba sidokedjor på karboxylen.
α-Kymotrypsin verkar lätt på amider och estrar av mottagliga aminosyror. Förutom bindningar som involverar aromatiska aminosyror, katalyserar den i hög hastighet hydrolysen av bindningar av leucyl-, metionyl-, asparaginyl- och glutamylrester.
Specifikationer
CAS 9005-12-3
Molekylformel C7H8OSi
Kvantitet 10 g
Synonym methylphenylsilanone, polyphenylmethylsiloxane, methylphenyl oxo silane, silane, methyloxophenyl, methyl phenyl silanone
InChI-nyckel IXKNJYSAWNJQQY-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Si](=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn metyl-oxo-fenylsilan
Molekylvikt (g/mol) 136.23
PubChem CID 3032548
Formel vikt 25 kDa (bokstavligen)
Fysisk form Pulver