Läs mer
Chyrsene-D 12 , SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15216316 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15216316 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 15216316 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S975
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Chrysene-d121719-03-51000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chrysene-d12
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 1719-03-5, 75-09-2
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C18H12
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel WDECIBYCCFPHNR-AQZSQYOVSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C=CC4=CC=CC=C43
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriokrysen
Lösningsmedel eller matris Methylene Chloride
Molekylvikt (g/mol) 240.367
PubChem CID 3083729
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning