Läs mer
CHZ868, MedChemExpress
Produktkod. 16483667
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483667 50 mg -
16467658 10 mg 10mg
16430128 5 mg -
16417566 100 mg -
16413626 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16483667 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18960
MedChemExpress CHZ868 is a type II JAK2 inhibitor with an IC50 of 0.17 μM in EPOR JAK2 WT Ba/F3 cell.
CHZ868 is a type II JAK2 inhibitor with an IC50 of 0.17 μM in EPOR JAK2 WT Ba/F3 cell.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CHZ868
CAS 1895895-38-1
Färg Gray
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H19F2N5O2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (236.17 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(NC1=CC(OC2=CC=C(N(C)C(NC3=CC=C(F)C=C3F)=N4)C4=C2C)=CC=N1)=O
Molekylvikt (g/mol) 423.42
Formel vikt 423.42
Procent renhet 98.67%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease