Läs mer
CI-1040, MedChemExpress
Beskrivning
CI-1040 (PD 184352) is an orally active, highly specific, small-molecule inhibitor of MEK with an IC50 of 17 nM for MEK1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CI-1040 |
| CAS | 212631-79-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H14ClF2IN2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | PD 184352 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (208.92 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(C(F)=C1NC2=CC=C(I)C=C2Cl)F)NOCC3CC3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 478.66 |
| Visa mer |