Läs mer
CI-1044, MedChemExpress
Beskrivning
CI-1044 is an orally active PDE4 inhibitor with IC50s of 0.29, 0.08, 0.56, 0.09 μM for PDE4A5, PDE4B2, PDE4C2 and PDE4D3, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CI-1044 |
| CAS | 197894-84-1 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H19N5O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | PD-189659 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (314.52 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC=CN=C1)N[C@H]2C(N3C4=C(CC3)C=C(N)C=C4C(C5=CC=CC=C5)=N2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.43 |
| Visa mer |