Läs mer
Tocris Bioscience™ CIA 1
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18779146
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18779146
Brand: Tocris Bioscience™ 7494/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
COUP-TFII inhibitor
CIA 1 is an inhibitor of the nuclear receptor COUP-TFII (IC50 ranged from 1.2 μM to 7.6 μM, in prostate cancer cell lines). In vitro, CIA 1 inhibits growth of multiple prostate cancer cell lines and suppresses COUP-TFII activity to regulate its target genes. In vivo, CIA 1 reduces tumor growth in prostate cancer xenograft mouse models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine hydrochloride
CAS 1049691-47-5
Kvantitet 50 mg
Mål Additional Nuclear Receptor Compounds
Molekylformel C17H19N3O2S.HCl
Renhet 0.98