missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
cIAP-2/HIAP-1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
2045.00 SEK - 4585.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | cIAP-2/HIAP-1 |
|---|---|
| Koncentration | 1.5 mg/mL |
| Utspädning | Western Blot 1 ug/ml, Simple Western 1:100, Immunohistochemistry 1:800-1:3200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:800-1:3200 |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18037703
|
Novus Biologicals
NBP1-27972SS |
0.025 mL |
2045.00 SEK
25µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18701274
|
Novus Biologicals
NBP1-27972 |
0.1 mL |
4585.00 SEK
0.10ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
cIAP-2/HIAP-1 Polyclonal specifically detects cIAP-2/HIAP-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifikationer
| cIAP-2/HIAP-1 | |
| Western Blot 1 ug/ml, Simple Western 1:100, Immunohistochemistry 1:800-1:3200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:800-1:3200 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, Inhibitors Activators and Regulators | |
| PBS and 30% Glycerol with 0.1% Sodium Azide | |
| AIP1, API2, BIRC3 baculoviral IAP repeat containing 3, c-IAP2, CIAP2, HAIP1, HIAP1, MALT2, MIHC, RNF49 | |
| BIRC3 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| 64 kDa |
| 1.5 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| Q13489 | |
| 330 | |
| Synthetic peptide made to an internal portion of human cIAP2 (within residues 100-200). [Swiss-Prot# Q13489] | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel