missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
CIB2 Monoclonal antibody specifically detects CIB2 in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
Specifikationer
Specifikationer
| Klona | 09 |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | 2810434I23Rik, calcium and integrin binding family member 2, DNA-dependent protein kinase catalytic subunit-interacting protein 2, Kinase-interacting protein 2, KIP 2, KIP2calcium and integrin-binding family member 2 |
| Immunogen | This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human CIB2 (O75838; Met1-Ile187). |
| Forskningsdisciplin | Cancer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?