Läs mer
Cibacron Brilliant Yellow 3G-P, Technical Grade, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cibacron Brilliant Yellow 3G-P, Technical Grade |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C25H18Cl3N9O10S3.3Na/c1-11-21(22(38)37(36-11)18-9-16(27)20(10-15(18)26)50(45,46)47)35-34-17-8-13(4-7-19(17)49(42,43)44)30-25-32-23(28)31-24(33-25)29-12-2-5-14(6-3-12)48(39,40)41;;;/h2-10,21H,1H3,(H,39,40,41)(H,42,43,44)(H,45,46,47)(H2,29,30,31,32,33);;;/q;3*+1/p-3 |
| Formel vikt | 870.8863 |