missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cibenzoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cibenzoline |
| CAS | 53267-01-9 |
| Molekylformel | C18 H18 N2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1H-Imidazole, 2-(2,2-diphenylcyclopropyl)-4,5-dihydro-, 2-(2,2-Diphenylcyclopropyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole, (RS)-Cibenzoline, (±)-Cibenzoline, Cibenzoline, Cifenline, Ro 22-7796, UP 33-901 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N2/c1-3-7-14(8-4-1)18(15-9-5-2-6-10-15)13-16(18)17-19-11-12-20-17/h1-10,16H,11-13H2,(H,19,20) |
| LEDER | C1CN=C(N1)C2CC2(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | 2-(2,2-diphenylcyclopropyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.35 |
| Formel vikt | 262.147 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?