Läs mer
Cibenzolinsuccinat, TRC
Produktkod. 30360149
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30360149 50 mg
1 options
Produktkod. 30360149 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC53572550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cibenzoline Succinate
CAS 100678-32-8
Molekylformel C18 H18 N2 . C4 H6 O4
Kvantitet 50 mg
Synonym Butanedioic acid, compd. with 2-(2,2-diphenylcyclopropyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole (1:1), 1H-Imidazole, 2-(2,2-diphenylcyclopropyl)-4,5-dihydro-, butanedioate (1:1) (9CI), Cibenol, Cibenzoline succinate, Cibenzoline succinate (1:1), Cifenline succinate, Cipralan, Exacor, Ro 22-7796/001
InChI formel InChI=1S/C18H18N2.C4H6O4/c1-3-7-14(8-4-1)18(15-9-5-2-6-10-15)13-16(18)17-19-11-12-20-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-10,16H,11-13H2,(H,19,20);1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
LEDER OC(=O)CCC(=O)O.C1CN=C(N1)C2CC2(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-namn butanedioinsyra; 2-(2,2-difenylcyklopropyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol
Molekylvikt (g/mol) 380.44
Formel vikt 380.1736