Läs mer
MedChemExpress Cibinetide
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.81% |
| CAS | 1208243-50-8 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 1257.31 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : ≥ 34 mg/mL (27.04 mM) |
| Synonym | ARA290 |