Läs mer
Cicletanine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cicletanine Hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12ClNO2.ClH/c1-8-13(17)12-7-18-14(11(12)6-16-8)9-2-4-10(15)5-3-9;/h2-6,14,17H,7H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 297.0323 |