Läs mer
Ciclopirox-d11 beta-D-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ciclopirox-d11 beta-D-Glucuronide |
| CAS | 1279033-13-4 |
| Molekylformel | C18 D11 H14 N O8 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Ciclopirox Glucuronide D11 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO8/c1-9-7-11(10-5-3-2-4-6-10)19(12(20)8-9)27-18-15(23)13(21)14(22)16(26-18)17(24)25/h7-8,10,13-16,18,21-23H,2-6H2,1H3,(H,24,25)/t13-,14-,15+,16-,18-/m0/s1/i2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,10D |
| LEDER | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C2=CC(=CC(=O)N2O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)C)C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[4-methyl-2-oxo-6-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexyl)pyridin-1-yl]oxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 394.461 |
| Formel vikt | 394.227 |