Läs mer
Ciclopirox EP Förorening B, Mikromol™
Produktkod. 30051062
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051062 25 mg
17928924 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051062 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0418.020025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Ciclopirox EP Förorening B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one
CAS 14818-35-0
Analyt- eller komponentnamn 6-cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C12 H16 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one, Ciclopirox Olamine Imp. B (EP), Ciclopirox USP Related Compound B, Ciclopirox USP RC B, 6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one, Ciclopirox Related Compound B (USP), Ciclopirox impurity B (EP), 6-Cyclohexyl-4-methyl-2-pyrone, Ciclopirox Related Compound B, Ciclopirox Olamine Impurity B, Ciclopirox Impurity B
InChI formel InChI=1S/C12H16O2/c1-9-7-11(14-12(13)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10H,2-6H2,1H3
LEDER CC1=CC(=O)OC(=C1)C2CCCCC2
IUPAC-namn 6-cyklohexyl-4-metylpyran-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 192.25
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 192,115 g/mol