Läs mer
Ciclopirox Ethanolamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ciclopirox olamine |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO2.C2H7NO/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10;3-1-2-4/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3;4H,1-3H2 |
| Formel vikt | 268.1787 |