Läs mer
Ciclopirox Ethanolamin, TRC
Produktkod. 30180197
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180197 500 mg
30180074 5 g
30180109 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180197 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC432805500MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41621-49-2
Molekylformel C12 H17 N O2 . C2 H7 N O
Molekylvikt (g/mol) 268.35
Synonym Ethanol, 2-amino-, compd. with 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone (1:1) (9CI), 1-Hydroxy-4-methyl-6-cyclohexyl-2-pyridinone ethanolamine salt, Batrafen, Brumixol, Ciclochem, Ciclopirox ethanolamine (1:1), Ciclopirox olamine, Fungowas, HOE 296, Loprox, Micoxolamina, Mycoster, NSC 336278, Sebiprox, Selergo, Terit
IUPAC-namn 2-aminoetanol; 6-cyklohexyl-1-hydroxy-4-metylpyridin-2-ett
LEDER CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C2CCCCC2.NCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ciclopirox olamine
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H17NO2.C2H7NO/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10;3-1-2-4/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3;4H,1-3H2
Formel vikt 268.1787