missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ciclopirox, MedChemExpress

Produktkod. 16448316
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16448316 100 mg -
16434367 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16448316 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0450

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Ciclopirox (HOE296b) is a synthetic antifungal agent that can be used for superficial mycoses reseaech. Ciclopirox olamine has a very broad spectrum of activity and inhibits dermatophytes, yeasts, molds, and many Gram-positive and Gram-negative species pathogenic.

Ciclopirox (HOE296b) is a synthetic antifungal agent that can be used for superficial mycoses reseaech. Ciclopirox olamine has a very broad spectrum of activity and inhibits dermatophytes, yeasts, molds, and many Gram-positive and Gram-negative species pathogenic.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ciclopirox
Fysisk form Solid
CAS 29342-05-0
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H17NO2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym HOE296b
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (482.46 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C=C(C1CCCCC1)N2O)=CC2=O
Molekylvikt (g/mol) 207.27
Formel vikt 207.27
Procent renhet 99.75%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.