Läs mer
Ciclopirox, Mikromol™
Produktkod. 17911146
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17911146 250 mg
1 options
Produktkod. 17911146 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3420.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ciclopirox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ciclopirox
CAS 29342-05-0
Analyt- eller komponentnamn Ciclopirox
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H17 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ciclopirox, 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2(1H)-one
InChI formel InChI=1S/C12H17NO2/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3
LEDER CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C2CCCCC2
IUPAC-namn 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 207.27
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 207.1259 g/mol