Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ciclopirox olamin
Produktkod. 16594234 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16594234 1 g
16504244 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16594234 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 463440010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00 SEK
    520.65 SEK / 1g
    Save 99.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41621-49-2
Molekylformel C14H24N2O3
Molekylvikt (g/mol) 268.36
InChI-nyckel MBRHNTMUYWQHMR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 2-aminoetan-1-ol; 6-cyklohexyl-1-hydroxi-4-metyl-1,2-dihydropyridin-2-on
LEDER NCCO.CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ciclopirox olamine
Smältpunkt 143,0 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: .. Övrig löslighet: nästan olöslig i dimetylsulfoxid och metanol
Formel vikt 268.35
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.