missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ciclopirox Olamine EP Impurity A, Mikromol™

Produktkod. 30051877
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051877 25 mg
17963506 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051877 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0418.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ciclopirox Olamine EP Impurity A
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (RS)-2-(3-Cyclohexyl-5-methyl-4,5-dihydroisoxazol-5-yl)acetic Acid
CAS 1823487-53-1
Analyt- eller komponentnamn (RS)-2-(3-Cyclohexyl-5-methyl-4,5-dihydroisoxazol-5-yl)acetic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H19 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym [(5RS)-3-Cyclohexyl-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl]acetic Acid, Ciclopirox Olamine Imp. A (EP), Ciclopirox USP Related Compound A, Ciclopirox USP RC A, (3-Cyclohexyl-4,5-dihydro-5-methyl-5-isoxazolyl acetic acid), Ciclopirox Related Compound A (USP), Ciclopirox Imp. A (EP), 3-cyclohexyl-4,5-dihydro-5-methyl-5-isoxazolyl acetic acid, USP Ciclopirox Related Compound A, Ciclopirox Related Compound A, Ciclopirox Olamine Impurity A, Ciclopirox Impurity A
InChI formel InChI=1S/C12H19NO3/c1-12(8-11(14)15)7-10(13-16-12)9-5-3-2-4-6-9/h9H,2-8H2,1H3,(H,14,15)
LEDER CC1(CC(=O)O)CC(=NO1)C2CCCCC2
IUPAC-namn 2-(3-cyclohexyl-5-methyl-4H-1,2-oxazol-5-yl)acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 225.28
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 225.1365 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.