missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ciclopirox, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ciclopirox |
| CAS | 29342-05-0 |
| Molekylformel | C12 H17 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ciclopirox, 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2(1H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO2/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3 |
| LEDER | CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C2CCCCC2 |
| IUPAC-namn | 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.27 |
| Formel vikt | 207.1259 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?