Läs mer
CID-1067700, MedChemExpress
Beskrivning
CID-1067700 (ML282) is a pan GTPase inhibitor, and competitively inhibits Ras-related in brain 7 (Rab7) with a Ki of 13 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CID-1067700 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 314042-01-8 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H18N2O4S2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | ML282 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 75 mg/mL (192.07 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |