Läs mer
CID 1375606, MedChemExpress
Produktkod. 16464788
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16464788 10 mg -
16441057 50 mg -
16417537 5 mg 5mg
16413246 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16464788 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY114146
MedChemExpress CID 1375606 is a surrogate agonist of orphan G protein-coupled receptor GPR27.
CID 1375606 is a surrogate agonist of orphan G protein-coupled receptor GPR27.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CID 1375606
Fysisk form Solid
CAS 313493-80-0
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H14Cl2N2O2
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Löslighetsinformation DMSO : 53.33 mg/mL (138.43 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CC=C(C(NC2=CC=CC=C2)=O)C=C1)C3=CC=C(Cl)C=C3Cl
Molekylvikt (g/mol) 385.24
Formel vikt 385.24
Procent renhet 98.0%